ARK2068
Ciclonium bromide
Arzneimittelherstellung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
InChI
1S/C22H34NO.BrH/c1-5-23(4,6-2)14-15-24-22(3,20-10-8-7-9-11-20)21-17-18-12-13-19(21)16-18;/h7-13,18-19,21H,5-6,14-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
BOCNKEKVCTZYIX-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)