Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
90615
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononan -trihydrochlorid
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15N3 · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.59
Beilstein:
5287631
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
288 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
InChIKey
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
mögliches Reagenz für komplexometrische Titrationen mit hoher kationenbindende Selektivität
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)