Merck
90570
Sigma-Aldrich
Triethyl-(trifluormethyl)-silan
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
(Triethylsilyl)-trifluormethan, (Trifluormethyl)-triethylsilan
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3SiCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.27
Beilstein:
4242161
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.382
bp
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Trifluoromethylation of aryl iodides
  • Trialkylsilylation reactions
  • Used for deposition of perfluoro-methyl silica films
Sonstige Hinweise
Reagent used for fluoride-induced nucleophilic trifluoromethylations. The higher boiling point of this comp. allows reactions at higher temperatures than with the tri-methyl analogue
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H. Urata et al.
Tetrahedron Letters, 32, 91-91 (1991)
G.P. Stahly et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2873-2873 (1989)