Merck
86546
Supelco
Dibenzyl-chlormethyl-phosphat
for HPLC derivatisation, LiChropur, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Phosphorsäure-dibenzyl-chlormethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16ClO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Methode(n)
HPLC: suitable
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClCOP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H16ClO4P/c16-13-20-21(17,18-11-14-7-3-1-4-8-14)19-12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2
InChIKey
FVTHQGOGQRTOMY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Synthese von wasserlöslichen Prodrugs von lipophilen Alkoholen, Phenolen und Aminen. Diese Verbindung ist ein verbessertes Derivat des bekannten Di-tert.-butyl-chlormethylphosphats. Es kann durch HPLC-UV aufgrund der höheren Stabilität, höheren Ausbeute und besseren UV-Aktivität leichter nachgewiesen werden.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A novel synthetic route for the preparation of alkyl and benzyl chloromethyl phosphates
Mantyla, A., et al.
Tetrahedron Letters, 43(21), 3793-3794 (2002)