Merck
362522
Sigma-Aldrich
4-Sulfophthalsäure Triammoniumsalz
technical grade
About This Item
Lineare Formel:
H4NO3SC6H3-1,2-(CO2NH4)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Verunreinigungen
<25% 3-sulfophthalic acid, triammonium salt
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
N.OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.H3N/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);1H3
InChIKey
KOLYQQQBGYNKNZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)