Merck
24580
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, eingeklebte Nadel
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23s-26s ga (cone tip)
Leistungsmerkmale
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80096
Kanüle L
43 mm (1.71 in.)
Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
Glaskörper mit PTFE Führungsstangen-Dichtung.
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)