21760
Carbamoylcholinchlorid
purum, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
(2-Hydroxyethyl)-trimethylammonium-chlorid-carbamat, Carbachol, Carbamylcholinchlorid, Cholinchlorid-carbamat
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
200-210 °C (dec.)
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChIKey
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?