Merck
03674
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homoarg(Tos)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Nβ-Boc-Nω-tosyl-L-β−homoarginin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30N4O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
crystalline
Farbe
light yellow
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H30N4O6S/c1-13-7-9-15(10-8-13)30(27,28)23-17(20)21-11-5-6-14(12-16(24)25)22-18(26)29-19(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11-12H2,1-4H3,(H,22,26)(H,24,25)(H3,20,21,23)/t14-/m0/s1
InChIKey
RYHLUZMBVLFVPG-AWEZNQCLSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)