24-5160
Kaliumpermanganat -Lösung
0.2 M
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.2 M
1 N
SMILES String
[K][Mn](=O)(=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChIKey
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)