24-2770
Phosphorpentoxid
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonym(e):
Phosphor(V)-oxid, Phosphorsäure-anhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Assay
≥97.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (lit.)
Dichte
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChIKey
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges