13-2620
Unterphosphorige Säure -Lösung
SAJ first grade, 30.0-32.0% in H2O
Synonym(e):
Unterphosphorige Säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
30.0-32.0% in H2O
SMILES String
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
InChIKey
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable