12-1520
Gram′s stain solution (I)
Empfohlene Produkte
Verfügbarkeit
available only in Japan
Komponenten
Composition : Gentiana Violet B in water
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable