Wichtige Dokumente
01-4430
Ammoniumbicarbonat
SAJ first grade
Synonym(e):
Ammoniumhydrogencarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7.0-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
InChIKey
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable