01-0520
Aceton
suitable for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
clear colorless
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
suitable (HPLC)
Format
neat
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hydrotalcite catalysts?