Wichtige Dokumente
11585738910
Roche
DIG-labeled Control DNA
solution, pkg of 50 μL (5 μg/ml DIG-labeled plasmid DNA)
Synonym(e):
control DNA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Verpackung
pkg of 50 μL (5 μg/ml DIG-labeled plasmid DNA)
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
DIG-labeled control has a standardized concentration and can be used as a standard for comparison to experimentally generated DIG-labeled probes.
Anwendung
Qualität
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.