Wichtige Dokumente
RIE156327032
Rieke Metals, Inc.
3'-bromo-3-(3-chlorophenyl)propiophenone
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-(3-chlorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H12BrClO/c16-13-5-2-4-12(10-13)15(18)8-7-11-3-1-6-14(17)9-11/h1-6,9-10H,7-8H2
InChIKey
VAFVVMBDCAMYNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2000-18
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)