Merck
RIE156326495
Rieke Metals, Inc.
2'-(4-methylpiperazinomethyl)-3,4,5-trifluorobenzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
{2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H19F3N2O/c1-23-6-8-24(9-7-23)12-13-4-2-3-5-15(13)19(25)14-10-16(20)18(22)17(21)11-14/h2-5,10-11H,6-9,12H2,1H3
InChIKey
WISVFQAZJHJGKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0800-61
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)