Merck
RIE156325130
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-oxo-5-[3-(3-pyrrolinomethyl)phenyl]valerate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 5-[3-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-5-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C18H23NO3/c1-2-22-18(21)10-6-9-17(20)16-8-5-7-15(13-16)14-19-11-3-4-12-19/h3-5,7-8,13H,2,6,9-12,14H2,1H3
InChIKey
KBOUJKGDRSPHJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0906-00
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)