Merck
RIE156325021
Rieke Metals, Inc.
2-methyl-3'-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.42
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-methylphenyl){3-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C20H24N2O/c1-16-6-3-4-9-19(16)20(23)18-8-5-7-17(14-18)15-22-12-10-21(2)11-13-22/h3-9,14H,10-13,15H2,1-2H3
InChIKey
XAUJYNRKNCCAII-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0800-02
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)