Merck
RIE156324985
Rieke Metals, Inc.
2,4-dimethyl-3'-thiomorpholinomethyl benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.47
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2,4-dimethylphenyl)[3-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C20H23NOS/c1-15-6-7-19(16(2)12-15)20(22)18-5-3-4-17(13-18)14-21-8-10-23-11-9-21/h3-7,12-13H,8-11,14H2,1-2H3
InChIKey
YHMXOZAULKTQLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0700-27
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)