Merck
RIE156324760
Rieke Metals, Inc.
3,5-dimethyl-3'-piperidinomethyl benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.44
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)[3-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C21H25NO/c1-16-11-17(2)13-20(12-16)21(23)19-8-6-7-18(14-19)15-22-9-4-3-5-10-22/h6-8,11-14H,3-5,9-10,15H2,1-2H3
InChIKey
SGJYKNVHFDOTLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0200-31
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)