Merck
RIE156324395
Rieke Metals, Inc.
4-azetidinomethyl-4'-methylbenzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
[4-(1-azetidinylmethyl)phenyl](4-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19NO/c1-14-3-7-16(8-4-14)18(20)17-9-5-15(6-10-17)13-19-11-2-12-19/h3-10H,2,11-13H2,1H3
InChIKey
BTWWNIWSISRMLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0400-04
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)