Merck
RIE156322740
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 3-(3-oxocyclohexyl)benzoate
Größe auswählen
1 G
559,08 €
2 G
850,57 €
5 G
1.763,33 €
Lieferanten-SKU: 6096-2-1G
559,08 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
559,08 €
2 G
850,57 €
5 G
1.763,33 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6096-2-1G
559,08 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-(3-oxocyclohexyl)benzoate
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-2-18-15(17)13-7-3-5-11(9-13)12-6-4-8-14(16)10-12/h3,5,7,9,12H,2,4,6,8,10H2,1H3
InChIKey
JYIXKNRVKYHUCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6096-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)