Wichtige Dokumente
RIE156321283
Rieke Metals, Inc.
4-Bromo-3'-chlorobenzophenone
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(4-bromophenyl)(3-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrClO/c14-11-6-4-9(5-7-11)13(16)10-2-1-3-12(15)8-10/h1-8H
InChIKey
RFKLPMBHTYGGHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5183-19
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)