Merck
RIE156320996
Rieke Metals, Inc.
3-Iodo-3',4',5'-trifluorobenzophenone
About This Item
Molekulargewicht:
362.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-iodophenyl)(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H6F3IO/c14-10-5-8(6-11(15)12(10)16)13(18)7-2-1-3-9(17)4-7/h1-6H
InChIKey
DEHJLXJCWINXBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5218-21
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)