Merck
RIE156320612
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',5'-difluorobenzophenone
Größe auswählen
1 G
460,43 €
2 G
794,63 €
5 G
1.379,09 €
Lieferanten-SKU: 5176-39-1G
460,43 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
460,43 €
2 G
794,63 €
5 G
1.379,09 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5176-39-1G
460,43 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,5-difluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H10F2O3/c1-9(18)20-12-4-2-3-10(7-12)15(19)13-8-11(16)5-6-14(13)17/h2-8H,1H3
InChIKey
BBCKVVKVTBAVSU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-39
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)