Merck
PRIH93ED81A3
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-{2-[(7-methyl-2-oxo-4-propyl-2H-chromen-5-yl)oxy]propanoyl}-b-alanine
About This Item
Molekulargewicht:
361.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-{2-[(7-methyl-2-oxo-4-propyl-2H-chromen-5-yl)oxy]propanoyl}-beta-alanine
Inchi Code
1S/C19H23NO6/c1-4-5-13-10-17(23)26-15-9-11(2)8-14(18(13)15)25-12(3)19(24)20-7-6-16(21)22/h8-10,12H,4-7H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,22)
InChIKey
KCPXILCTWDXPRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362744
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)