Wichtige Dokumente
PRI424050417
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-Methyl-5-morpholin-4-ylmethyl-1H-pyrazol-4-ylamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
196.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C9H16N4O/c1-7-9(10)8(12-11-7)6-13-2-4-14-5-3-13/h2-6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
BJIGSRMBQWIQMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR056782
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)