Merck
PRI424049123
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-methyl-3-piperazin-1-ylquinoxaline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methyl-3-(1-piperazinyl)quinoxaline
Inchi Code
1S/C13H16N4/c1-10-13(17-8-6-14-7-9-17)16-12-5-3-2-4-11(12)15-10/h2-5,14H,6-9H2,1H3
InChIKey
IPWZRMZLVSDBKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR014893
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)