SCR600
Humanes Oligodendrozyten-Differenzierungskit
Beschreibung
Cell line type: Neural Stem Cells
Neural Stem Cells
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Komponenten
Humane Oligodendrozyten-Vorläufer (OPCs), 500.000 lebensfähige Zellen: (Art.-Nr. CS204496) Expansionsmedium für humane OPCs, 100 ml: (Art.-Nr. SCM107) Medienkit für spontane Differenzierung humaner OPCs, 100 ml: (Art.-Nr. SCM106)
Qualität
Sterilitätsprüfung:Negativ auf Bakterien- und Pilzwachstum
pH-Wert:7,4 +/- 0,4
Osmolalität:290 +/- 20 mOsm
pH-Wert:7,4 +/- 0,4
Osmolalität:290 +/- 20 mOsm
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlenen Lagerungsbedingungen für die einzelnen Komponenten finden Sie im Handbuch.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3