MABX8292
Anti-Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody, (1mg)
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Klon
2
monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, virus
Konzentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotyp
IgG2b
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable