MABN738
Anti-OCT6 Antibody, clone KT110
clone KT110, from mouse
Synonym(e):
POU domain, class 3, transcription factor 1, Octamer-binding protein 6, Oct-6, Octamer-binding transcription factor 6, OTF-6, POU domain transcription factor SCIP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
KT110, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC22A16(85413)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Electophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) Analysis: A representative lot detected SphK1 in nuclear extracts from RT4 Schwannoma or primay rat Shcwann cells (Prof. D. Meijer, Erasmus University Medical Center, Rotterdam.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected OCT6 in 10 µg of H9 human embreyonic stem cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable