Wichtige Dokumente
MAB3501
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase-2-Antikörper, Klon 10C6
clone 10C6, Chemicon®, from rat
Synonym(e):
ICH-1
Größe auswählen
100 μG
569,00 €
569,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
569,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
569,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10C6, monoclonal
Speziesreaktivität
human, monkey, canine, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP2(835)
Spezifität
Der MAB3501-Antikörper erkennt ein reaktives Epitop in der P19-Untereinheit von humaner Caspase-2 (ICH-1, Nedd-2).
Immunogen
Gegen die P19-Untereinheit des rekombinanten humanen Caspase-2-Proteins gerichtet.
Anwendung
Der Anti-Caspase-2-Antikörper, Klon 10C6, erkennt den Gehalt von Caspase-2 und wurde für die Verwendung in ELISA, FC, IP und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Caspasen
Enzyme & Biochemie
Western-Blots: Empfohlene Verwendung mit 5 μg/ml; diese Konzentration wurde zum Nachweis von endogener Caspase-2 in 5 x 10E5 HeLa- und MCF-7-Zellen verwendet.
Immunpräzipitation: Empfohlene Konzentration 1–5 μg/ml FACS: Empfohlene Konzentration 1 μg/ml. Vor der Analyse muss die Zellmembran permeabilisiert werden.
EIA: Empfohlene Konzentration 0,5–1 μg/ml.
Immunhistochemie: Bei 10–20 μg/ml verwenden. Die Zellen müssen vor der Färbung 10 Minuten in 4 % Paraformaldehyd/0,18 % Triton-X100 fixiert werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 04-571
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Antikörper der Ratte in Puffer mit PBS, 0,1 % Kathon.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Grace X Y Zheng et al.
PLoS genetics, 7(5), e1002054-e1002054 (2011-05-17)
MicroRNAs (miRNAs) post-transcriptionally regulate the expression of thousands of distinct mRNAs. While some regulatory interactions help to maintain basal cellular functions, others are likely relevant in more specific settings, such as response to stress. Here we describe such a role
M Seervi et al.
Cell death & disease, 2, e207-e207 (2011-09-09)
Mitochondrial cytochrome c (cyt. c) release and caspase activation are often impaired in tumors with Bcl-2 overexpression or Bax and Bak-defective status. Direct triggering of cell death downstream of Bax and Bak is an attractive strategy to kill such cancers.
BH3-only protein BIM mediates heat shock-induced apoptosis.
Mahajan, IM; Chen, MD; Muro, I; Robertson, JD; Wright, CW; Bratton, SB
Testing null
Girish Neelakanta et al.
PloS one, 7(3), e33447-e33447 (2012-03-20)
Drosophila melanogaster experience cold shock injury and die when exposed to low non-freezing temperatures. In this study, we generated transgenic D. melanogaster that express putative Ixodes scapularis antifreeze glycoprotein (IAFGP) and show that the presence of IAFGP increases the ability
E Hermel et al.
Cell death and differentiation, 11(4), 424-438 (2004-01-10)
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant progressive neurodegenerative disorder resulting in selective neuronal loss and dysfunction in the striatum and cortex. The molecular pathways leading to the selectivity of neuronal cell death in HD are poorly understood. Proteolytic processing