Dokumente
MAB343-C
Sigma-Aldrich
Anti-APP-Antikörper, CT, Klon 2.F2.19B4, aszitesfrei
clone 2.F2.19B4, from mouse
Synonym(e):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, APP, APPI, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PN-II, PreA4, Protease nexin-II
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2.F2.19B4, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Amyloid-Beta-A4-Protein (UniProt P05067; auch bekannt als ABPP, Alzheimer-Krankheit-Amyloid-Protein, Amyloid-Vorläuferprotein, APP, APPI, zerebrales vaskuläres Amyloid-Peptid, CVAP, PN-II, PreA4, Protease Nexin-II) wird beim Menschen durch das Gen APP (auch bekannt als A4, AD1) (Gen-ID 351) kodiert. Das Amyloid-Vorläuferprotein (APP) wird anfangs mit einer Signalpeptidsequenz (AS 1–17) produziert, dessen Entfernung ein reifes Protein mit einem großen extrazellulären Teil (AS 18–699) ergibt, gefolgt von einem Transmembran-Segment (AS 700–723) und einem zytoplasmatischen Schwanz (AS 724–770). APP kann von den α-, β- und γ-Sekretasen auf zwei alternativen Verarbeitungswegen weiter verarbeitet werden. Im nicht amyloidogenen Weg wird APP zunächst von der in der Plasmamembran lokalisierten α-Sekretase gespalten, um ein N-terminales extrazelluläres sAPP-αFragment (AS 18-687) und ein membrangebundenes C-terminales Fragment C83 (CTFα) zu erzeugen, das von der γ-Sekretase weiter gespalten werden kann, um ein nicht-toxisches kleines Peptid p3 und eine intrazelluläre APP-Domäne (AICD) zu erzeugen. Im amyloidogenen Weg durchläuft APP eine β-Spaltung in mit BACE-1 (β-Stelle-APP-spaltendes-Enzym) angereicherten Endosomen, um ein N-terminales extrazelluläres sAPPβ-Fragment (AS 18–671) und ein membrangebundenes C-terminales Fragment C99 (CTF) zu erzeugen. Die anschließende Spaltung von C99 durch γ-Sekretase setzt die Amyloid-β-Peptide Aβ1–42 (672–713) & Aβ1–40 (672–711) und AICD frei. Eine Aβ-Ansammlung in den kortikalen und hippocampalen Regionen des Gehirns ist ein wichtiges pathologisches Merkmal der Alzheimer-Krankheit (AD). Die Aβ-Ser8-Phosphorylierung fördert nachweislich eine Aβ-Aggregation zu oligomeren und fibrillären Aggregaten und verhindert die proteolytische Aβ-Clearance durch bestimmte Proteasen.
Spezifität
Klon 2.F2.19B4, auch als Jonas-Antikörper bekannt, erkennt ein C-terminales Epitop, das in 10 der 11 von UniProt (P05067) gemeldeten menschlichen gespleißten Isoformen vorkommt, wobei APP305 die einzige gespleißte Isoform ist, der das Ziel-Epitop fehlt. Klon 2.F2.19B4 erkennt APP voller Länge, die C-terminalen APP-Fragmente (CTFs), die durch α- und β-Sekretase-Spaltung erzeugt werden, und die intrazelluläre APP-Domäne (AICD), die durch γ-Sekretase-Spaltung erzeugt wird, aber nicht das sAPPα- oder sAPPβ-Fragment. Das Epitop wurde APP770 AS 732–751 zugeordnet, was APP695 AS 657–676 entspricht (Van Vickle, G.D., et al. (2007). Biochemistry. 46(36):10317-10327).
Immunogen
APP C-terminales 53-AS-Fragment.
Epitop: APP770 AS 732–751 (APP695 AS 657–676).
Anwendung
Dieser Anti-APP-Antikörper, CT, Klon 2.F2.19B4, aszitesfrei, ist zur Verwendung in Immunhistochemie (Paraffin), Immunzytochemie, Immunpräzipitation, Western Blot, Immunfluoreszenz und Affinitätsbindungsassay für den Nachweis von APP validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies in HSV-1-infizierten SH-SY5Y-Zellen mittels Fluoreszenz-Immunzytochemie eine stark erhöhte APP-Immunreaktivität im Zellkern nach, die auf eine verstärkte AICD-Bildung und Zellkernlokalisierung zurückzuführen ist (De Chiara, G., et al. (2010). PLoS One. 5(11):e13989).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies mittels Immunfärbung neurale Vorläuferzellen (NPCs), die aus den Seitenventrikeln des Gehirns von E14-Mäusen isoliert wurden, durch Fluoreszenz-Immunzytochemie nach (Ma, Q.H., et al. (2008). Nat. Cell Biol. 10(3):283-294).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte APP und gespaltene C-terminale APP-Fragmente aus nicht infizierten und HSV-1-infizierten SH-SY5Y-Zellen (De Chiara, G., et al. (2010). PLoS One. 5(11):e13989).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies APP und gespaltene C-terminale APP-Fragmente in Lysaten und APP-Immunpräzipitaten von nicht infizierten und HSV-1-infizierten SH-SY5Y-Zellen nach (De Chiara, G., et al. (2010). PLoS One. 5(11):e13989).
Western-Blot-Analyse: Repräsentative Chargen wiesen das stabil exprimierte menschliche APP695 voller Länge in HEK293-abgeleiteten BA-3-Zellen nach (Hwang, E.M., et al. (2008). Bioorg. Med. Chem. 16(14):6669-6674; Yeon, S.W., et al. (2007). Peptides. 28(4):838-844).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies mittels Immunfärbung die Wände der Seitenventrikel in Gewebeschnitten des Gehirns von E14-Mäusen durch Fluoreszenz-Immunhistochemie nach (Ma, Q.H., et al. (2008). Nat. Cell Biol. 10(3):283-294).
Affinitätsbindungsassay: Eine repräsentative Charge erfasste das synthetische Peptid, das APP770 AS 732–751 oder APP695 AS 657–676 darstellt. (Van Vickle, G.D., et al. (2007). Biochemistry. 46(36):10317-10327).
Qualität
Mittels Immunhistochemie in Gewebeschnitten von normalem Gehirn und dem Gehirn von Menschen mit Alzheimer-Krankheit beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies APP-Immunreaktivität in normaler menschlicher Großhirnrinde und in Hirngewebeschnitten von Menschen mit Alzheimer-Krankheit nach.
Zielbeschreibung
85,18/86,94 kDa (APP770), 75,00/76,76 kDa (L-APP677), 76,90/78,66 kDa (APP695), 77,10/78,87 kDa (L-APP696), 79,01/80,77 kDa (APP714), 81,15/82,92 kDa (L-APP733), 83,06/84,82 kDa (APP751), 83,28/85,04 kDa (L-APP752), 70,79/72 55 kDa (APP639) und 82,76/84,52 kDa (Isoform 11) berechnet (reif/Proform voller Länge).
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable