MAB1997-AF647
Anti-Integrin β1 Antibody, clone MB1.2 Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone MB1.2, from rat, ALEXA FLUOR™ 647
Synonym(e):
Integrin beta-1, CD29, Fibronectin receptor subunit beta, GpIIa, VLA-1/2/3/4/5/6 subunit beta
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 647
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MB1.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Itgb1(16412)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1997) and FITC conjugate (Cat. No. FCMAB269F) are also available for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, and Western Blotting applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin-beta1 in NIH/3T3 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable