MAB1962
Anti-Integrin β2 Antibody, clone P4H9
clone P4H9, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD18
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P4H9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG3
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB2(3689)
Spezifität
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Also suitable for aggregation inhibition assays using hematopoeitic cells or EBV-transformed B lymphocytes.
For extensive dilution, protein-containing or other stabilizing medium should be used. Final working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
0.1% sodium azide.
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable