MAB1946-IM
Anti-Nidogen 1 Antibody, clone ELM1
clone ELM1, from rat
Synonym(e):
Nidogen-1, NID-1, Entactin
Größe auswählen
153,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Größe auswählen
About This Item
153,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ELM1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nid1(18073)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nidogen-1 in Immunocytochemistry applications (Kick, K., et. al. (2016). Arterioscler Thromb Vasc Biol. 36(12):2346-2357).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Nidogen-1 in Immunohistochemistry applications (Chang, Y.T., et. al. (2016). J Clin Invest. 126(2):721-31).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nidogen-1 in mouse kidney tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable