LP4
Lipoprotein-Mangelserum, vom Menschen, 100 mg
LPDS is isolated from fresh human serum by isopycnic ultracentrifugation, and is used for blocking of interfering antibodies.
Synonym(e):
LPDS
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
blocking: suitable (interfering antibodies)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
LPDS wird an den unteren und oberen Grenzwerten des angegebenen Dichtebereichs (Havel et al., 1955) mittels isopyknischer Ultrazentrifugation aus frischem Humanserum isoliert. Anpassungen der Dichte werden mit festem KBr vorgenommen.
Konzentration: 35 mg/ml
Quelle: Frisches Humanplasma. Negativ auf HBsAg sowie auf Antikörper gegen HIV-I, HIV-II und Hepatitis C getestet.
Konzentration: 35 mg/ml
Quelle: Frisches Humanplasma. Negativ auf HBsAg sowie auf Antikörper gegen HIV-I, HIV-II und Hepatitis C getestet.
Qualität
QUALITÄTSSICHERUNG:
Protein bestimmt mittels Pierce-BCA-Verfahren mit BSA als Standard. Die Reinheit jedes Präparats wird mittels Agarose-Gelelektrophorese unter Verwendung von Sudanrot 7B zur Färbung der Lipide (2,3) verifiziert.
Protein bestimmt mittels Pierce-BCA-Verfahren mit BSA als Standard. Die Reinheit jedes Präparats wird mittels Agarose-Gelelektrophorese unter Verwendung von Sudanrot 7B zur Färbung der Lipide (2,3) verifiziert.
Physikalische Form
Dulbeccos PBS, pH 7,0, ohne Ca 2+. Durch einen 0,22-μm-Filter filtriert. Sterilität nicht garantiert.
Lagerung und Haltbarkeit
LPDS kann gefroren gelagert werden und ist relativ stabil. Ein Zellkulturmedium mit 3–5 mg/ml LPDS entspricht ungefähr einem Medium mit 10 % fötalem Rinderserum.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Effects of l-amphetamine on the central neurons of the snail.
General Pharmacology null
The role of class II molecules in human B cell activation. Association with phosphatidyl inositol turnover, protein tyrosine phosphorylation, and proliferation.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Isolation of a human anti-epidermal growth factor receptor Fab antibody, EG-19-11, with subnanomolar affinity from naive immunoglobulin repertoires using a hierarchical antibody library system.
Immunology Letters null
Differential localization and pH dependency of phosphoinositide 1,4,5-IP3, 1,3,4,5-IP4 and IP6 receptors in rat and human brains.
The European Journal of Neuroscience null
1Alpha,25-dihydroxyvitamin D3-mediated stimulation of steroid sulphatase activity in myeloid leukaemic cell lines requires VDRnuc-mediated activation of the RAS/RAF/ERK-MAP kinase signalling pathway.
Journal of Cellular Biochemistry null