Wichtige Dokumente
FCMAB187F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-CD23-FITC-Antikörper, Klon MHM6
clone MHM6, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor, Fc-epsilon-RII, BLAST-2, Immunoglobulin E-binding factor, C-type lectin domain family 4 member J
Größe auswählen
100 TESTS
402,00 €
402,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
402,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
402,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MHM6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCER2(2208)
Allgemeine Beschreibung
CD23 ist ein Typ-II-Membranglykoprotein mit 45 kDa, das zur Lektin-Familie vom C-Typ gehört und identisch mit dem niederaffinen IgE-Rezeptor (FceRII) ist (Kikutani, 1987; Aubry, 1987). CD23 wird primär auf B-Zellen und Monozyten exprimiert, einschließlich einer starken Expression auf EBV-transformierten B-Lymphoblasten (Sarfati, 1997; Sarfati, 1995). CD23 ist auch auf einer großen Vielfalt anderer Zellen vorhanden, z. B. T-Zellen, Eosinophile, Thrombozyten, Langerhans-Zellen und einer Teilmenge von thymischen Epithelzellen (Sarfati, 1995). In einer großen Anzahl normaler nicht-lymphoider humaner Gewebe fehlt CD23 jedoch, z. B. zentrales Nervensystem, endokrine Drüsen, Magen-Darm-Trakt, Atmungssystem, Harnwege und männliches/weibliches Fortpflanzungssystem, Haut, Knochen, Knorpel, Bindegewebe, Muskeln, periphere Nerven, Gefäße, Mesothel, Synovialis, Plazenta und Nabelschnur (Pallesen, 1987). Anti-CD23, MHM6 wurde im zweiten, dritten, vierten und fünften International Workshop and Conference on Human Leukocyte Differentiation Antigens behandelt und Studien von einer Reihe von Laboren bestätigte seine Reaktivität mit CD23 (Sarfati, 1995).
Spezifität
Der Antikörper erkennt humanes CD23-Antigen.
Immunogen
EBV-transformierte B-Lymphoblastoid-Zellen
Anwendung
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Weisen Sie CD23 mit diesem Milli-Mark Anti-CD23-FITC-Antikörper, Klon MHM6, der zur Verwendung in FC validiert ist, nach.
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie mit humanen Lymphozyten.
Zielbeschreibung
45 kDa (Kikutani, 1987; Aubry, 1987)
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1, an FITC konjugiert, in 0,05 mol/l Tris-HCl-Puffer mit 1 % BSA, Natriumazid zu 0,097 % bei pH-Wert 7,2.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
humane Lymphozyten
Rechtliche Hinweise
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable