Merck
E511-10014
Millipore
NovaSeptum® GO Transfereinheit
sterile; β-irradiated, Tube Application; Luer; 500 mm; TPE
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
Materialien
316 stainless steel cannula
C-Flex tubing
TPE tubing
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
silicone tubing
Qualitätsniveau
Agentur
according to ISO 11137 (sterilization)
according to ISO 146441
meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
Sterilität
sterile; β-irradiated
Produktlinie
NovaSeptum® GO
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
Parameter
-20-50 °C temp. range (-4-122 °F)
0.50 bar max. pressure (7.25 psi)
Verunreinigungen
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
Fitting
female Luer-Lok® outlet (3-piece)
male Luer-Lok® outlet (3-piece)
outlet (injection site)
Anwendung(en)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Die NovaSeptum® GO Transfereinheit ist für Transferanwendungen vorgesehen. Sie ist mit einer 2-mm-Nadel erhältlich und muss mit einem NovaSeptum® GO Halter verwendet werden. Transfereinheiten sind mit einer Reihe verschiedener Schlauchmaterialien (Thermoplast, Silikon und C-Flex®) erhältlich.
Gerätekonfiguration: einzelne Einheit, Transferschlauchset
Anwendung
Nicht kritische
Probenahme
Verpackung
500-mm-TPE-Schlauch, 50 Einheiten je Box
Komponenten
  • Septum: Platinvernetztes Silikon
  • Körper: Polyester
  • Kanüle: ASTM® 316 L Edelstahl
  • Schläuche: Thermoplastisches Elastomer (TPE), Silikon oder C-Flex®
  • Ablassschlauch: 3-teiliges Luer-Lok® mit männlichem Luer, weiblichem Luer und Injektionsstelle
Angaben zur Herstellung
Die Einheiten werden während der Herstellung in regelmäßigen Abständen auf Integrität geprüft.
Eine wässrige Extraktion enthält < 2,15 EU je Vorrichtung, wie durch einen Limulustest (LAL-Test) bestimmt.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany