Dokumente
CFMQ18501
Milli-Q
UV-Photooxidationslampe
For use with Milli-Q® Plus (1989-1996) systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Plus
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Ersatz-UV-Lampe zur Photooxidation von organischen Verbindungen zur Verwendung mit Milli-Q® und Milli-Q® Plus(1989–1996) Systemen.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany