Wichtige Dokumente
AP1135
Sigma-Aldrich
Anti-CTNNBL1 Mouse mAb (5F1)
liquid, clone 5F1, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Beta catenin like protein 1
Größe auswählen
50 μG
335,00 €
335,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
335,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
335,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F1, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG3
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTNNBL1(56259)
Allgemeine Beschreibung
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~65-70 kDa CTNNBL1 protein.
Recognizes the ~65-70 kDa CTNNBL1 protein in HeLa cells and human testes tissue.
This Anti-CTNNBL1 Mouse mAb (5F1) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of CTNNBL1.
Immunogen
A synthtic polypeptide corresponding to amino acids 210-311 of human rCTNNBL1
NA
Anwendung
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (40 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Warnhinweis
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Physikalische Form
In PBS, pH 7.2
Rekonstituierung
Following initial, thaw aliquot and freeze (-20°C).
Hinweis zur Analyse
Positive Control
HeLa cells, testes tissue
Sonstige Hinweise
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable