ABN910
Anti-Aquaporin 4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AQP4(361)
mouse ... Aqp4(11829)
rat ... Aqp4(25293)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Aquaporin 4 in human brain tissue lysate.
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis : A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aquaporin 4 in mouse cerebral cortex tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit