ABN1346
Anti-SHIP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, hp51CN, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa, p150Ship, SH2 domain-containing inositol 5′-phosphatase 1, SH2 domain-containing inositol phosphatase 1, SHIP-1, SHIP1, SIP-145
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INPP5D(3635)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Kinasen & Phosphatasen
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected SHIP1 in 10 µg of Ramos cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1