Dokumente
ABF202
Sigma-Aldrich
Anti-IRF7-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Interferon regulatory factor 7, IRF7
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IRF7(3665)
Allgemeine Beschreibung
Der Interferon-regulierende Faktor 7 (IRF7) gehört zur IRF-Familie und weist 1 IRF-Tryptophan-DNA-Bindungsdomäne mit fünf Wiederholungen auf. IRF7 ist ein wichtiger transkriptioneller Regulator der Typ-I-Interferon (IFN)-abhängigen Immunreaktionen und reguliert die Transkription von Typ-I-IFN-Genen (IFN-alpha und IFN-beta) und IFN-stimulierten Genen (ISG) durch seine Bindung an ein Interferon-stimuliertes Response-Element (ISRE) in deren Promotern. IRF7 spielt eine wichtige Rolle bei der angeborenen Immunreaktion auf DNA- und RNA-Viren, aktiviert nachweislich die Gene IFN-beta (IFNB) und IFN-alpha (IFNA) und vermittelt deren Induktion über den durch Viren aktivierten, MyD88-abhängigen Signalweg und den durch TLR aktiverten, MyD88-abhängigen Signalweg. IRF7 liegt in inaktiver Form im Zytoplasma von nicht infizierten Zellen vor und wird nach der Virusinfektion durch IKBKE- und TBK1-Kinasen phosphoryliert. Infolge dessen wird IRF7 dimerisiert und im Zellkern lokalisiert, wo er zusammen mit anderen Coaktivatoren als Aktivator der Transkription von Typ-I-IFN- und ISG-Genen fungieren kann. Studien zeigen, dass IRF7 die PSMB9/LMP2-Expression entweder direkt oder durch die Induktion von IRF1 induziert und möglicherweise eine Rolle bei der Regulierung adaptiver Immunreaktionen spielt. Zudem wurde nachgewiesen, dass IRF7 an den Q-Promoter (Qp) des EBV-spezifischen Kernantigens 1a (EBNA1) bindet und bei der Regulierung der EBV-Latenz eine Rolle spielen kann. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass IRF7 unterschiedliche Genexpressionsprogramme in den Makrophagen aktiviert und die antitumoralen Eigenschaften der primären Makrophagen reguliert. IRF7 wird vorwiegend in der Milz, im Thymus und in den Leukozyten des peripheren Bluts exprimiert.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus von IRF7.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von humanem IRF7 entspricht.
Epitop: C-Terminus
Anwendung
Dieser Anti-IRF7-Antikörper ist für die Verwendung in Western Blots, Immunhistochemie und Immunfluoreszenz zum Nachweis von IRF7 validiert.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunologische Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Mit 5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde IRF7 in Milzgewebe der Maus nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 20 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde IRF7 in Milzzellen der Maus nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in HEK293-Ganzzelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde IRF7 in HEK293-Ganzzelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 51 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchenantikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HEK293-Ganzzelllysat.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable