AB1570
Anti-GABA-Transporter-1-Antikörper, C-Terminus (a.a. 588–599)
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
GAT-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
monkey, feline, rat, human, mouse, rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Eignung
not suitable for Western blot
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC6A1(6529)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Hinweis: AB1570 wird nicht für die Western-Blot-Analyse empfohlen. Siehe AB1570W.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3