Alle Fotos(1)
Key Documents
8.08514
Sigma-Aldrich
Pentanonitrile
for synthesis
Synonym(e):
Butylcyanid, Pentansäurenitril, Valeriansäurenitril
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
203-781-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
7.0 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
520 °C
Wirksamkeit
332 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
141 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-96 °C
Übergangstemp.
flash point 38 °C
Dichte
0.799 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.798 - 0.800
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 °C