662098
UbcH5c Conjugating Enzyme E2, Human, Recombinant, E. coli
Synonym(e):
UBD2D3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
solution
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Gehrke, S.G., et al. 2003 Blood.101, 3288.
Nuber, U., And Scheffner, M., 1999. J. Biol. Chem.274, 7576.
Schwarz, S.E., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 12148.
Jensen, J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 30408.
Scheffner, M., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci.91, 8797.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1