Merck
6510-OP
Millipore
OmniPur® Polyethylenglykol 8.000
8000, OmniPur®
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), PEG
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171641
Qualitätsniveau
Form
flakes (waxy crystalline)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Molekularbiologie-Qualität
Spezifikationen:
Gehalt: ≥99,0 %
DNase: Nicht nachgewiesen
pH-Wert (5 %, Wasser): 5,0–7,0
RNase: Keine festgestellt
Erstarrungspunkt: 55–63 °C
Nur für Labor- und Produktionszwecke bestimmt. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup