5.09911
RNA Polymerase I Inhibitor II, BMH-21
Synonym(e):
RNA Polymerase I Inhibitor II, BMH-21, BMH21, rRNA Transcription Inhibitor II, N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-12-oxo-12H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide, N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-12-oxo-12H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide, BMH21, rRNA Transcription Inhibitor II
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange-yellow
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
5% acetic acid: 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biochem./physiol. Wirkung
rDNA
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Peltonen, K., et al. 2010. PLoS One5, e12996.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable